주요 문서
336327
Sigma-Aldrich
Vanadium(IV) carbide
powder, 1.5-2 μm
동의어(들):
Vanadium monocarbide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
VC
CAS Number:
Molecular Weight:
62.95
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
형태
powder
입자 크기
1.5-2 μm
mp
2810 °C (lit.)
density
5.77 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[C-]#[V+]
InChI
1S/C.V/q-1;+1
InChI key
ZLANVVMKMCTKMT-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)