주요 문서
336319
Sigma-Aldrich
Vanadium boride
−325 mesh
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
VB2
CAS Number:
Molecular Weight:
72.56
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
PubChem Substance ID:
입자 크기
−325 mesh
density
5.1 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
B#[V]#B
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)