주요 문서
335487
Sigma-Aldrich
5′-Nitro-2′-(4-nitrophenyl)benzanilide
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5CONHC6H3(NO2)C6H4NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
363.32
MDL number:
UNSPSC 코드:
12171500
PubChem Substance ID:
분석
98%
mp
239-242 °C (lit.)
SMILES string
[O-][N+](=O)c1ccc(cc1)-c2ccc(cc2NC(=O)c3ccccc3)[N+]([O-])=O
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)