Key Documents
335177
Sigma-Aldrich
2-Methoxyphenyl acetate
98%
동의어(들):
O-Acetylguaiacol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3CO2C6H4OCH3
CAS Number:
Molecular Weight:
166.17
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
98%
refractive index
n20/D 1.514 (lit.)
bp
122-124 °C/18 mmHg (lit.)
density
1.129 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COc1ccccc1OC(C)=O
InChI
1S/C9H10O3/c1-7(10)12-9-6-4-3-5-8(9)11-2/h3-6H,1-2H3
InChI key
BHJHPYFAYGAPLS-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
2-Methoxyphenyl acetate may be used in chemical synthesis.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves