문서
335088
Sigma-Aldrich
Hydridotetrakis(triphenylphosphine)rhodium(I)
동의어(들):
HRh(PPh3)4, Tetrakis(triphenylphosphine)rhodium hydride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
[(C6H5)3P]4RhH
CAS Number:
Molecular Weight:
1153.06
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
PubChem Substance ID:
반응 적합성
reagent type: catalyst
core: rhodium
mp
140-146 °C (lit.)
SMILES string
[RhH].c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.c4ccc(cc4)P(c5ccccc5)c6ccccc6.c7ccc(cc7)P(c8ccccc8)c9ccccc9.c%10ccc(cc%10)P(c%11ccccc%11)c%12ccccc%12
InChI
1S/4C18H15P.Rh.H/c4*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;/h4*1-15H;;
InChI key
QTTJMGBPWXLZKV-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Catalyst for hydrogenation of alkenes and hydrosilylation of alkynes.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
문서 라이브러리 방문
Beaupere, D.; Bauer, P.; Uzan, R.
Canadian Journal of Chemistry, 57, 218-218 (1979)
Watanabe, H.; Asami, M.; Nagai, Y.
Journal of Organometallic Chemistry, 195, 363-363 (1980)