Key Documents
334847
Sigma-Aldrich
N-Fluoro-N-propyl-p-toluenesulfonamide
technical grade, 80%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H14FNO2S
CAS Number:
Molecular Weight:
231.29
MDL number:
Grade
technical grade
분석
80%
SMILES string
CCCN(F)S(=O)(=O)c1ccc(C)cc1
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)