주요 문서
334766
Sigma-Aldrich
6-Fluoro-1,2,3,4-tetrahydro-2-methylquinoline
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H12FN
CAS Number:
Molecular Weight:
165.21
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
분석
98%
mp
34-36 °C (lit.)
SMILES string
CC1CCc2cc(F)ccc2N1
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)