주요 문서
332283
Sigma-Aldrich
3-O-Acetyl-1,2-O-isopropylidene-α-D-glucofuranose
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H18O7
CAS Number:
Molecular Weight:
262.26
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
분석
98%
SMILES string
CC(=O)O[C@H]1[C@H](O[C@@H]2OC(C)(C)O[C@H]12)[C@H](O)CO
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)