주요 문서
332054
Sigma-Aldrich
Bis(trimethylsilylmethyl)mercury
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
[(CH3)3SiCH2]2Hg
CAS Number:
Molecular Weight:
375.02
Beilstein:
4125027
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
refractive index
n20/D 1.488 (lit.)
bp
60-65 °C/0.1 mmHg (lit.)
density
1.474 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C[Si](C)(C)C[Hg]C[Si](C)(C)C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
172.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
78 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)