문서
331732
Sigma-Aldrich
3,4,5-Trifluorobenzonitrile
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
F3C6H2CN
CAS Number:
Molecular Weight:
157.09
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
99%
bp
72-73 °C/10 mmHg (lit.)
mp
45-47 °C (lit.)
SMILES string
Fc1cc(cc(F)c1F)C#N
InChI
1S/C7H2F3N/c8-5-1-4(3-11)2-6(9)7(5)10/h1-2H
InChI key
XFKYJMGXZXJYBS-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Flame
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1
Storage Class Code
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
145.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
62.8 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges