주요 문서
331686
Sigma-Aldrich
2′-Fluoro-4′-methoxyacetophenone
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
FC6H3(OCH3)COCH3
CAS Number:
Molecular Weight:
168.16
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
99%
mp
52-54 °C (lit.)
작용기
fluoro
ketone
SMILES string
COc1ccc(C(C)=O)c(F)c1
InChI
1S/C9H9FO2/c1-6(11)8-4-3-7(12-2)5-9(8)10/h3-5H,1-2H3
InChI key
PIRRWUMTIBFCCW-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
2′-Fluoro-4′-methoxyacetophenone may be used in chemical synthesis.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)