Key Documents
331252
Sigma-Aldrich
Didecyldimethylammonium bromide solution
technical grade, 75 wt. % gel in H2O
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
[CH3(CH2)9]2N(CH3)2Br
CAS Number:
Molecular Weight:
406.53
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
Grade
technical grade
농도
75 wt. % gel in H2O
SMILES string
[Br-].CCCCCCCCCC[N+](C)(C)CCCCCCCCCC
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)