주요 문서
331198
Sigma-Aldrich
4-Phenyl-2,2,5,5-tetramethyl-3-imidazolin-1-yloxy-3-oxide, free radical
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H18N2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
234.29
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
분석
98%
mp
103-105 °C (lit.)
SMILES string
CC1(C)N([O])C(C)(C)[N+]([O-])=C1c2ccccc2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)