Key Documents
330949
Sigma-Aldrich
Isopropenyl chloroformate
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
ClCO2C(CH3)=CH2
CAS Number:
Molecular Weight:
120.53
Beilstein:
1747630
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
97%
포함
~0.01% BHT as stabilizer
refractive index
n20/D 1.414 (lit.)
bp
93 °C/746 mmHg (lit.)
density
1.103 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(=C)OC(Cl)=O
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
FlameSkull and crossbonesCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
50.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
10 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)