Key Documents
329843
Sigma-Aldrich
Potassium acetylacetonate hemihydrate
97%
동의어(들):
Acetylacetone potassium derivative
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3COCH=C(OK)CH3 · 0.5H2O
CAS Number:
Molecular Weight:
147.21
Beilstein:
4157393
UNSPSC 코드:
12352302
분석
97%
mp
~235 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
O.CC(=O)\C=C(\C)O[K]
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)