주요 문서
329487
Sigma-Aldrich
(−)-8-Phenylmenthol
98%
동의어(들):
(−)-Phenmenthol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C16H24O
CAS Number:
Molecular Weight:
232.36
Beilstein:
3651167
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
98%
광학 활성
[α]20/D −26°, c = 2 in ethanol
refractive index
n20/D 1.53 (lit.)
density
0.999 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
C[C@@H]1CC[C@H]([C@H](O)C1)C(C)(C)c2ccccc2
InChI
1S/C16H24O/c1-12-9-10-14(15(17)11-12)16(2,3)13-7-5-4-6-8-13/h4-8,12,14-15,17H,9-11H2,1-3H3/t12-,14-,15-/m1/s1
InChI key
WTQIZFCJMGWUGZ-BPLDGKMQSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
포장
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)