주요 문서
329290
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethyl-2-chloroacetoacetamide
96%
동의어(들):
2-Chloro-N,N-dimethylacetoacetamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3COCHClCON(CH3)2
CAS Number:
Molecular Weight:
163.60
Beilstein:
1761325
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
96%
refractive index
n20/D 1.484 (lit.)
n/D (lit.)
bp
95 °C/0.7 mmHg (lit.)
density
1.203 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CN(C)C(=O)C(Cl)C(C)=O
InChI
1S/C6H10ClNO2/c1-4(9)5(7)6(10)8(2)3/h5H,1-3H3
InChI key
QJACRCAPQIYMIH-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
N,N-Dimethyl-2-chloroacetoacetamide is an active component of Aframomum danielli spice powder.
픽토그램
Health hazardCorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Preservation of Some Physico-Chemical Properties of Soymilk-Based Juice with Aframomum Danielli Spice Powder.
Dauda AO and Adegoke GO.
American Journal of Food Science and Technology, 2(4), 116-121 (2014)