주요 문서
329193
Sigma-Aldrich
2-Amino-4-(ethylsulfonyl)phenol
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
H2NC6H3(SO2C2H5)OH
CAS Number:
Molecular Weight:
201.24
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
97%
mp
128-131 °C (lit.)
SMILES string
CCS(=O)(=O)c1ccc(O)c(N)c1
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)