주요 문서
328340
Sigma-Aldrich
2-Methyl-2-propenyl phenyl ether
90%, technical grade
동의어(들):
Methallyl phenyl ether
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
H2C=C(CH3)CH2OC6H5
CAS Number:
Molecular Weight:
148.20
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
Grade
technical grade
vapor density
5.1 (vs air)
분석
90%
refractive index
n20/D 1.514 (lit.)
bp
175-176 °C (lit.)
density
0.964 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(=C)COc1ccccc1
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)