주요 문서
327999
Sigma-Aldrich
(2S)-(+)-Glycidyl 3-nitrobenzenesulfonate
99%
동의어(들):
(S)-(+)-Glycidyl 3-nitrobenzenesulfonate, (S)-(+)-Oxirane-2-methanol 3-nitrobenzenesulfonate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H9NO6S
CAS Number:
Molecular Weight:
259.24
Beilstein:
4704456
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
분석
99%
광학 활성
[α]26/D +22°, c = 2 in chloroform
mp
64-66 °C (lit.)
SMILES string
[O-][N+](=O)c1cccc(c1)S(=O)(=O)OC[C@@H]2CO2
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)