주요 문서
32762
Sigma-Aldrich
Fmoc-3-cyclopentyl-DL-Ala-OH
≥98.0% (HPLC)
동의어(들):
Fmoc-3-cyclopentyl-DL-alanine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C23H25NO4
Molecular Weight:
379.45
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
PubChem Substance ID:
분석
≥98.0% (HPLC)
응용 분야
peptide synthesis
작용기
Fmoc
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OC(=O)C(CC1CCCC1)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C23H25NO4/c25-22(26)21(13-15-7-1-2-8-15)24-23(27)28-14-20-18-11-5-3-9-16(18)17-10-4-6-12-19(17)20/h3-6,9-12,15,20-21H,1-2,7-8,13-14H2,(H,24,27)(H,25,26)
InChI key
NVZVRXJTMCMDNR-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)