주요 문서
326194
Sigma-Aldrich
Diallyldimethylsilane
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(H2C=CHCH2)2Si(CH3)2
CAS Number:
Molecular Weight:
140.30
Beilstein:
1740059
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
분석
98%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.441 (lit.)
bp
54 °C/20 mmHg (lit.)
density
0.768 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C[Si](C)(CC=C)CC=C
InChI
1S/C8H16Si/c1-5-7-9(3,4)8-6-2/h5-6H,1-2,7-8H2,3-4H3
InChI key
ZDSFBVVBFMKMRF-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
66.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
19 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)