문서
326070
Sigma-Aldrich
Yttrium(III) sulfate octahydrate
99.9% trace metals basis
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Y2(SO4)3 · 8H2O
CAS Number:
Molecular Weight:
610.12
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
분석
99.9% trace metals basis
형태
powder
density
2.5 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O.O.O.O.O.O.O.O.[Y+3].[Y+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/3H2O4S.8H2O.2Y/c3*1-5(2,3)4;;;;;;;;;;/h3*(H2,1,2,3,4);8*1H2;;/q;;;;;;;;;;;2*+3/p-6
InChI key
OMBXBIHFXZAMLA-UHFFFAOYSA-H
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable