주요 문서
326003
Sigma-Aldrich
Thulium(III) sulfate octahydrate
99.9% trace metals basis
동의어(들):
Sulfuric acid thulium(III) salt octahydrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Tm2(SO4)3 · 8H2O
CAS Number:
Molecular Weight:
770.18
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
99.9% trace metals basis
반응 적합성
core: thulium
reagent type: catalyst
SMILES string
O.O.O.O.O.O.O.O.[Tm+3].[Tm+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/3H2O4S.8H2O.2Tm/c3*1-5(2,3)4;;;;;;;;;;/h3*(H2,1,2,3,4);8*1H2;;/q;;;;;;;;;;;2*+3/p-6
InChI key
GPBYLGMJMIXKMU-UHFFFAOYSA-H
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Reactant in dehydration reactions
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)