주요 문서
325937
Sigma-Aldrich
Terbium(III) carbonate hydrate
99.9%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
크기 선택
보기 변경
About This Item
Linear Formula:
Tb2(CO3)3 · xH2O
CAS Number:
Molecular Weight:
497.88 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
분석
99.9%
SMILES string
O.[Tb+3].[Tb+3].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)