Key Documents
325740
Sigma-Aldrich
Holmium(III) sulfate octahydrate
99.9%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Ho2(SO4)3 · 8H2O
CAS Number:
Molecular Weight:
762.17
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
분석
99.9%
SMILES string
O.[Ho+3].[Ho+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)