주요 문서
325562
Sigma-Aldrich
Dysprosium(III) sulfate octahydrate
99.9%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Dy2(SO4)3·8H2O
CAS Number:
Molecular Weight:
757.31
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
분석
99.9%
SMILES string
O.O.O.O.O.O.O.O.[Dy+3].[Dy+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)