Key Documents
324302
Sigma-Aldrich
2-Hydrazinobenzoic acid hydrochloride
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
H2NNHC6H4CO2H · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
188.61
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
98%
형태
powder
mp
185 °C (dec.) (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Cl.NNc1ccccc1C(O)=O
InChI
1S/C7H8N2O2.ClH/c8-9-6-4-2-1-3-5(6)7(10)11;/h1-4,9H,8H2,(H,10,11);1H
InChI key
ZGNNOFKURIXXRF-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)