주요 문서
324264
Sigma-Aldrich
2,4-Difluorophenylhydrazine hydrochloride
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
F2C6H3NHNH2 · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
180.58
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
97%
mp
210 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
Cl.NNc1ccc(F)cc1F
InChI
1S/C6H6F2N2.ClH/c7-4-1-2-6(10-9)5(8)3-4;/h1-3,10H,9H2;1H
InChI key
AAMNNSRHAVREBH-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)