문서
323810
Sigma-Aldrich
2-Methoxy-4-(phenylamino)benzenediazonium hydrogensulfate
동의어(들):
AC-1
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5NHC6H3(OCH3)N2HSO4
CAS Number:
Molecular Weight:
323.32
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12171500
PubChem Substance ID:
mp
185 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
OS([O-])(=O)=O.COc1cc(Nc2ccccc2)ccc1[N+]#N