주요 문서
323632
Sigma-Aldrich
S-tert-Butyl acetothioacetate
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3COCH2COSC(CH3)3
CAS Number:
Molecular Weight:
174.26
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
97%
refractive index
n20/D 1.486 (lit.)
bp
95-100 °C/0.9 mmHg (lit.)
density
0.994 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)CC(=O)SC(C)(C)C
InChI
1S/C8H14O2S/c1-6(9)5-7(10)11-8(2,3)4/h5H2,1-4H3
InChI key
FXOMETKMHQLOHH-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
181.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
83 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)