주요 문서
323500
Sigma-Aldrich
Trichlorotris(ethylenediamine)rhodium(III) trihydrate
≥99.9%
동의어(들):
Tris(ethylenediamine)rhodium(III) chloride trihydrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(H2NCH2CH2NH2)3RhCl3 · 3H2O
CAS Number:
Molecular Weight:
443.61
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
PubChem Substance ID:
분석
≥99.9%
양식
solid
반응 적합성
reagent type: catalyst
core: rhodium
SMILES string
O.O.O.NCCN.NCCN.NCCN.Cl[Rh](Cl)Cl
InChI
1S/3C2H8N2.3ClH.3H2O.Rh/c3*3-1-2-4;;;;;;;/h3*1-4H2;3*1H;3*1H2;/q;;;;;;;;;+3/p-3
InChI key
HHSLUQMEKOPKJG-UHFFFAOYSA-K
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)