Key Documents
323357
Sigma-Aldrich
Potassium μ-oxobis[pentachlororuthenate(IV)] hydrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
K4[(RuCl5)2O] · xH2O
CAS Number:
Molecular Weight:
729.06
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
형태
powder
SMILES string
O.[K+].[K+].[K+].[K+].Cl[Ru--](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)O[Ru--](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)