주요 문서
323071
Sigma-Aldrich
1,1′-Carbonylbis(2-methylimidazole)
97%
동의어(들):
2,2′-Dimethyl-1,1′-carbonyldiimidazole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H10N4O
CAS Number:
Molecular Weight:
190.20
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
분석
97%
mp
218-220 °C (lit.)
SMILES string
Cc1nccn1C(=O)n2ccnc2C
InChI
1S/C9H10N4O/c1-7-10-3-5-12(7)9(14)13-6-4-11-8(13)2/h3-6H,1-2H3
InChI key
XMFCLBUQBWFZBP-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)