주요 문서
322563
Sigma-Aldrich
1,3-Dihydro-1,3,3-trimethylspiro[2H-indole-2,3′-[3H]phenanthr[9,10-b](1,4)oxazine]
동의어(들):
1,3-Dihydro-1,3,3-tri-Me-spiro[2H-indole-2,3′-[3H]phenanthr[9,10-b](1,4)oxazine], Photorome III
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C26H22N2O
CAS Number:
Molecular Weight:
378.47
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
mp
193-195 °C (lit.)
SMILES string
CN1c2ccccc2C(C)(C)C13Oc4c(N=C3)c5ccccc5c6ccccc46
InChI
1S/C26H22N2O/c1-25(2)21-14-8-9-15-22(21)28(3)26(25)16-27-23-19-12-6-4-10-17(19)18-11-5-7-13-20(18)24(23)29-26/h4-16H,1-3H3
InChI key
JTRRHUVYCPAWOM-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Photochromic dye
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)