주요 문서
322490
Sigma-Aldrich
3-Ethyl-2-methyl-2-thiazolinium iodide
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H14INS
CAS Number:
Molecular Weight:
259.15
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
분석
98%
mp
191-193 °C (lit.)
SMILES string
[I-].CC[N+]1=C(C)SCC1
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)