주요 문서
321710
Sigma-Aldrich
Carbon dioxide
10% in helium
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352119
농도
10% in helium
애플리케이션
For calibrating analytical instruments.
포장
Packaged in lightweight no-return cylinders
추천 제품
Control valve Z166995 or regulator Z167002 is recommended.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)