주요 문서
320587
Sigma-Aldrich
Benzyl cyanoformate
97%
동의어(들):
Cyanoformic acid benzyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
NCCO2CH2C6H5
CAS Number:
Molecular Weight:
161.16
Beilstein:
1947475
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
형태
liquid
refractive index
n20/D 1.505 (lit.)
bp
66-67 °C/0.6 mmHg (lit.)
density
1.105 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O=C(OCc1ccccc1)C#N
InChI
1S/C9H7NO2/c10-6-9(11)12-7-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,7H2
InChI key
GDZIODIYBLTRRJ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Skull and crossbonesCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
217.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
103 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)