주요 문서
320374
Sigma-Aldrich
Methacryloyl chloride
technical grade, 90%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH2=C(CH3)COCl
CAS Number:
Molecular Weight:
104.53
Beilstein:
878175
MDL number:
Grade
technical grade
분석
90%
포함
200 ppm phenothiazine as stabilizer
refractive index
n20/D 1.442 (lit.)
bp
95-96 °C (lit.)
density
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(=C)C(Cl)=O
InChI
1S/C4H5ClO/c1-3(2)4(5)6/h1H2,2H3
InChI key
VHRYZQNGTZXDNX-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
포장
Packaged in poly-coated bottle
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)