주요 문서
319716
Sigma-Aldrich
(1R)-(+)-Camphorsulfonylimine
99%
동의어(들):
(3aR)-(+)-4,5,6,7-Tetrahydro-8,8-dimethyl-3H-3a,6-methano-2,1-benzisothiazole-2,2-dioxide, (7R)-(+)-10,10-Dimethyl-3-thia-4-azatricyclo[5.2.1.01,5]dec-4-ene 3,3-dioxide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H15NO2S
CAS Number:
Molecular Weight:
213.30
Beilstein:
85297
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
분석
99%
광학 활성
[α]20/D +34°, c = 1 in chloroform
mp
229-230 °C (lit.)
SMILES string
CC1(C)C2CC[C@@]13CS(=O)(=O)N=C3C2
InChI
1S/C10H15NO2S/c1-9(2)7-3-4-10(9)6-14(12,13)11-8(10)5-7/h7H,3-6H2,1-2H3/t7?,10-/m0/s1
InChI key
ZAHOEBNYVSWBBW-MHPPCMCBSA-N
애플리케이션
(R) and (S) forms are precursors to chiral (camphorsulfonyl)oxaziridines employed in the asymmetric hydroxylation of ester and amide enolates.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
The Journal of Organic Chemistry, 51, 2402-2402 (1986)