문서
319678
Sigma-Aldrich
Methyl 2-(methylthio)butyrate
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C2H5CH(SCH3)CO2CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
148.22
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
분석
98%
refractive index
n20/D 1.461 (lit.)
density
1.028 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCC(SC)C(=O)OC