주요 문서
318523
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-γ-Ethoxycarbonyl-γ-butyrolactone
93%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H10O4
CAS Number:
Molecular Weight:
158.15
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
분석
93%
광학 활성
[α]25/D +7.5°, neat
refractive index
n20/D 1.447 (lit.)
bp
135-140 °C/10 mmHg (lit.)
density
1.163 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCOC(=O)[C@@H]1CCC(=O)O1
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)