주요 문서
318388
Sigma-Aldrich
Hexadecanophenone
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5CO(CH2)14CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
316.52
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
99%
bp
248 °C/12 mmHg (lit.)
mp
61-65 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C22H36O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-17-20-22(23)21-18-15-14-16-19-21/h14-16,18-19H,2-13,17,20H2,1H3
InChI key
IIOLAWJMOGLOIB-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
James P Grinias et al.
Journal of chromatography. A, 1371, 261-264 (2014-12-03)
At high flow rates and pressures, columns packed with sub-2 μm particles suffer from efficiency losses due to frictional heating. The thermal environment of the column (insulated or isothermal) can decrease or magnify these losses. While a number of studies