주요 문서
317799
Sigma-Aldrich
4-Bromo-N,N-diisopropylbenzylamine
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
BrC6H4CH2N[CH(CH3)2]2
CAS Number:
Molecular Weight:
270.21
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
분석
95%
refractive index
n20/D 1.524 (lit.)
bp
65 °C/1 mmHg (lit.)
density
1.157 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)N(Cc1ccc(Br)cc1)C(C)C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)