문서
317535
Sigma-Aldrich
9-Fluorenylmethyl pentafluorophenyl carbonate
98%
동의어(들):
Fmoc pentafluorophenyl ester, Fmoc-OPfp
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C21H11F5O3
CAS Number:
Molecular Weight:
406.30
Beilstein:
4594899
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
98%
mp
85-87 °C (lit.)
SMILES string
Fc1c(F)c(F)c(OC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24)c(F)c1F
InChI
1S/C21H11F5O3/c22-15-16(23)18(25)20(19(26)17(15)24)29-21(27)28-9-14-12-7-3-1-5-10(12)11-6-2-4-8-13(11)14/h1-8,14H,9H2
InChI key
CBBKZVZOEBSFQX-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Reagent for amino acid protection-activation.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
문서 라이브러리 방문
Synthesis, 303-303 (1986)