Key Documents
316881
Sigma-Aldrich
Cobalt(II) benzoylacetonate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
[C6H5COCH=C(O-)CH3]2Co
CAS Number:
Molecular Weight:
383.30
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
형태
powder
mp
125 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
C\C(O[Co]O\C(C)=C\C(=O)c1ccccc1)=C/C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/2C10H10O2.Co/c2*1-8(11)7-10(12)9-5-3-2-4-6-9;/h2*2-7,11H,1H3;/q;;+2/p-2/b2*8-7+;
InChI key
JEMVMUWUMZLULL-ORWWTJHYSA-L
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)