Key Documents
316601
Sigma-Aldrich
3,9,10-Tribromo-(−)-camphor
93%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H13Br3O
CAS Number:
Molecular Weight:
388.92
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352000
PubChem Substance ID:
분석
93%
광학 활성
[α]20/D −62°, c = 1 in methanol
mp
100-103 °C (lit.)
SMILES string
CC1(CBr)[C@H]2CC[C@]1(CBr)C(=O)C2Br
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)