주요 문서
311472
Sigma-Aldrich
2-Bromo-3,4,6-trifluoroaniline
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
BrC6H(F)3NH2
CAS Number:
Molecular Weight:
225.99
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
분석
99%
mp
42-44 °C (lit.)
SMILES string
Nc1c(F)cc(F)c(F)c1Br
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)