주요 문서
309648
Sigma-Aldrich
(+)-1,4-Bis-O-(4-chlorobenzyl)-D-threitol
97%
동의어(들):
(R,R)-(+)-1,4-Bis(4-chlorobenzyloxy)-2,3-butanediol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C18H20Cl2O4
CAS Number:
Molecular Weight:
371.26
Beilstein:
5295122
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352000
분석
97%
SMILES string
O[C@H](COCc1ccc(Cl)cc1)[C@H](O)COCc2ccc(Cl)cc2
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)