문서
308714
Sigma-Aldrich
Acetonitrile-d3
99.8 atom % D
동의어(들):
Methyl-d3 cyanide, Trideuteroacetonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CD3CN
CAS Number:
Molecular Weight:
44.07
Beilstein:
1740230
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12142201
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99.8 atom % D
포장
pk of 5 × 0.5 mL
refractive index
n20/D 1.341 (lit.)
bp
80.7 °C (lit.)
density
0.844 g/mL at 25 °C (lit.)
질량 이동
M+3
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3/i1D3
InChI key
WEVYAHXRMPXWCK-FIBGUPNXSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
35.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
2.00 °C - closed cup